Tisk…
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 2900 CZK
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466493
CAS číslo: 31163-84-5