Tisk…
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307301-1G OR307301-5G
APOSOR307301-1GEA 10910 CZK
APOSOR307301-1G APOSOR307301-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₁IN₂O
MW: 266,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30721063
CAS číslo: 1639858-69-7