Tisk…
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307300-1G OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA 10350 CZK
APOSOR307300-1G APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₀ClIN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31537585
CAS číslo: 2197054-81-0