Tisk…
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307298-1G OR307298-250MG
APOSOR307298-1GEA 2070 CZK
APOSOR307298-1G APOSOR307298-250MG
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30721067
CAS číslo: 1639858-78-8