Tisk…
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 2070 CZK
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₀BrN₃O₃
MW: 264,077 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30721068
CAS číslo: 1639858-77-7