Tisk…
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307288-1G OR307288-250MG OR307288-5G
APOSOR307288-1GEA 6050 CZK
APOSOR307288-1G APOSOR307288-250MG APOSOR307288-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₄H₇N₃
MW: 97,118 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272068
CAS číslo: 64781-79-9