Tisk…
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307287-1G OR307287-250MG OR307287-5G
APOSOR307287-1GEA 8070 CZK
APOSOR307287-1G APOSOR307287-250MG APOSOR307287-5G
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆Br₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22372689
CAS číslo: 1017802-86-6