Tisk…
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 7440 CZK
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂I₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26793484
CAS číslo: 6645-70-1