Tisk…
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307262-1G OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA 3410 CZK
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂Br₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159639
CAS číslo: 5932-18-3