Tisk…
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 2900 CZK
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂BrIN₂
MW: 272,87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27988092
CAS číslo: 27258-15-7