Tisk…
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307260-1G OR307260-250MG OR307260-5G
APOSOR307260-1GEA 6390 CZK
APOSOR307260-1G APOSOR307260-250MG APOSOR307260-5G
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂BrIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28975225
CAS číslo: 27258-14-6