Tisk…
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307259-1G OR307259-250MG
APOSOR307259-1GEA 8070 CZK
APOSOR307259-1G APOSOR307259-250MG
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂ClIN₂
MW: 228,419 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28975224
CAS číslo: 27258-13-5