Tisk…
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307258-1G OR307258-250MG
APOSOR307258-1GEA 7010 CZK
APOSOR307258-1G APOSOR307258-250MG
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802676
CAS číslo: 893738-68-6