Tisk…
4-Cyclopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307257-1G OR307257-5G
APOSOR307257-1GEA 3480 CZK
APOSOR307257-1G APOSOR307257-5G
4-Cyclopropylaniline
4-Cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019219
CAS číslo: 3158-71-2