Tisk…
3-Cyclopropylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307256-1G OR307256-5G
APOSOR307256-1GEA 4570 CZK
APOSOR307256-1G APOSOR307256-5G
3-Cyclopropylaniline 95%
3-Cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802404
CAS číslo: 485402-64-0