Tisk…
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 4570 CZK
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110340
CAS číslo: 1049730-10-0