Tisk…
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307248-1G OR307248-5G OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA 4400 CZK
APOSOR307248-1G APOSOR307248-5G APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12760762
CAS číslo: 1373393-41-9