Tisk…
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307247-1G OR307247-5G
APOSOR307247-1GEA 11180 CZK
APOSOR307247-1G APOSOR307247-5G
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₉Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527177
CAS číslo: 1798-84-1