Tisk…
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307245-1G OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA 16340 CZK
APOSOR307245-1G APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₉Cl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15527175
CAS číslo: 10292-67-8