Tisk…
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307204-1G OR307204-250MG OR307204-5G
APOSOR307204-1GEA 4270 CZK
APOSOR307204-1G APOSOR307204-250MG APOSOR307204-5G
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658538
CAS číslo: 117977-18-1