Tisk…
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 6020 CZK
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₉Br
MW: 197.072 g/mol
Bod varu: 110…113 °C (18 mm Hg)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11109720
CAS číslo: 57807-28-0