Tisk…
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-indazole
OR30719-1G
APOSOR30719-1GEA 1040 CZK
APOSOR30719-1G
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109401
CAS číslo: 1092351-82-0