Tisk…
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307188-1G OR307188-250MG OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA 9860 CZK
APOSOR307188-1G APOSOR307188-250MG APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01859888
CAS číslo: 123617-80-1