Tisk…
N,N-Dimethyloctanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307187-25G OR307187-5G
APOSOR307187-25GEA 4370 CZK
APOSOR307187-25G APOSOR307187-5G
N,N-Dimethyloctanamide
N,N-Dimethyloctanamide
Vzorec: C₁₀H₂₁NO
Bod varu: 187 °C (100 mm Hg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043763
CAS číslo: 1118-92-9
EINECS: 214-272-5