Tisk…
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307184-1G OR307184-250MG
APOSOR307184-1GEA 8500 CZK
APOSOR307184-1G APOSOR307184-250MG
1-Benzofuran-7-ylmethanol
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Vzorec: C₉H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441765
CAS číslo: 209256-55-3