Tisk…
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307176-1G OR307176-5G
APOSOR307176-1GEA 4370 CZK
APOSOR307176-1G APOSOR307176-5G
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976501
CAS číslo: 880767-18-0