Tisk…
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307174-1G OR307174-5G
APOSOR307174-1GEA 1450 CZK
APOSOR307174-1G APOSOR307174-5G
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Vzorec: C₄H₄N₂O·ClH
MW: 132,548 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09759205
CAS číslo: 1197230-88-8