Tisk…
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307171-1G OR307171-5G
APOSOR307171-1GEA 622 CZK
APOSOR307171-1G APOSOR307171-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24540501
CAS číslo: 815608-06-1