Tisk…
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307170-1G OR307170-25G OR307170-5G
APOSOR307170-1GEA 1240 CZK
APOSOR307170-1G APOSOR307170-25G APOSOR307170-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₁IN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123601
CAS číslo: 575452-22-1