Tisk…
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-(1-ethoxy-ethyl)-1H-pyrazole
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 3870 CZK
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22543653
CAS číslo: 1024120-52-2