Tisk…
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307167-1G OR307167-5G
APOSOR307167-1GEA 1620 CZK
APOSOR307167-1G APOSOR307167-5G
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,089 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976492
CAS číslo: 1448855-35-3