Tisk…
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307164-1G OR307164-250MG OR307164-5G
APOSOR307164-1GEA 1910 CZK
APOSOR307164-1G APOSOR307164-250MG APOSOR307164-5G
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇IN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18072591
CAS číslo: 827316-43-8