Tisk…
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 7940 CZK
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂IN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976491
CAS číslo: 1395443-08-9