Tisk…
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307162-1G OR307162-250MG OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA 4730 CZK
APOSOR307162-1G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191,971 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441764
CAS číslo: 784193-37-9