Tisk…
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307160-1G OR307160-25G OR307160-5G
APOSOR307160-1GEA 622 CZK
APOSOR307160-1G APOSOR307160-25G APOSOR307160-5G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444368
CAS číslo: 54210-32-1