Tisk…
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307146-1G OR307146-5G
APOSOR307146-1GEA 622 CZK
APOSOR307146-1G APOSOR307146-5G
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312167
CAS číslo: 1459-96-7