Tisk…
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 4930 CZK
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311246
CAS číslo: 1011-85-4