N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl [(2R)-1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl]carbamate, (R)-tert-Butyl (1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl)carbamate
OR307123-1G
OR307123-5G
OR307123-25G
APOSOR307123-1GEA
953
CZK
APOSOR307123-1G
APOSOR307123-5G
APOSOR307123-25G
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol
Vzorec:
C₉H₁₉NO₄ Bod varu: 95…97 °C (0,8 mm Hg) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD20261174 CAS číslo: 183793-49-9 |