Tisk…
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307035-5G OR307035-1G OR307035-25G
APOSOR307035-5GEA 5060 CZK
APOSOR307035-5G APOSOR307035-1G APOSOR307035-25G
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179099
CAS číslo: 192330-11-3