Tisk…
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydrazineylpicolinonitrile
OR307017-1G OR307017-250MG
APOSOR307017-1GEA 15710 CZK
APOSOR307017-1G APOSOR307017-250MG
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Vzorec: C₆H₆N₄
MW: 134.139 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20367091
CAS číslo: 1339085-85-6