3,5-Dimethylmorpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR307002-1G
OR307002-250MG
OR307002-5G
APOSOR307002-1GEA
6620
CZK
APOSOR307002-1G
APOSOR307002-250MG
APOSOR307002-5G
3,5-Dimethylmorpholine
3,5-Dimethylmorpholine
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115,174 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065032 CAS číslo: 123-57-9 UN: 1993 ADR: 3,III |