Tisk…
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indazole-3-carbaldehyde
OR30687-1G OR30687-5G OR30687-10G
APOSOR30687-1GEA 827 CZK
APOSOR30687-1G APOSOR30687-5G APOSOR30687-10G
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972468
CAS číslo: 5235-10-9