Tisk…
3-Bromo-5-azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 2690 CZK
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197.032 g/mol
Bod tání: 184…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08690126
CAS číslo: 23612-36-4