Tisk…
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 16370 CZK
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261166
CAS číslo: 1256785-01-9