5-Cyclopropylpicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306657-1G
OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA
16340
CZK
APOSOR306657-1G
APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17259279 CAS číslo: 1174322-66-7 |