Tisk…
5-Cyclopropylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 18620 CZK
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802408
CAS číslo: 893738-23-3