Tisk…
6-Cyclopropylpicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306621-1G OR306621-250MG
APOSOR306621-1GEA 16340 CZK
APOSOR306621-1G APOSOR306621-250MG
6-Cyclopropylpicolinic acid
6-Cyclopropylpicolinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255566
CAS číslo: 1256793-43-7