Tisk…
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306620-1G OR306620-100MG OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA 11010 CZK
APOSOR306620-1G APOSOR306620-100MG APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163.173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255573
CAS číslo: 75893-75-3