3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30661-100MG
OR30661-1G
OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA
1450
CZK
APOSOR30661-100MG
APOSOR30661-1G
APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11869751 CAS číslo: 1159511-18-8 |