2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR306608-1G
OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA
12470
CZK
APOSOR306608-1G
APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Vzorec:
C₈H₁₀N₂ Bod tání: 74…76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12032771 CAS číslo: 340006-71-5 UN: 3259 ADR: 8,III |